358924
(+)-O,O′-Diacetyl-L-tartaric anhydride
97%
Synonyme(s) :
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +59°, c = 6 in acetone
Pf
130-135 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
XAKITKDHDMPGPW-PHDIDXHHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- determination of enantiomeric vigabatrin in mouse serum samples using ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-Q-TOF-M)
- determination of trantinterol in rat plasma by ultra performance liquid chromatography–electrospray ionization mass spectrometry (UPLC–MS/MS)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable