Principaux documents
GF82594604
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 50g
Synonyme(s) :
ZN026011
1 EA
423,00 €
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
423,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 825-946-04
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm