Principaux documents
GF39124346
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
ZN026010
1 EA
548,00 €
548,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
548,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
548,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 391-243-46
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm