Principaux documents
GF54366060
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, black
Synonyme(s) :
AM396310
1 EA
623,00 €
623,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
623,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
623,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 543-660-60
Poids
2000 g
Couleur
black
Taille nominale des granulés
3 mm