Principaux documents
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 5micron
Synonyme(s) :
AM306010
1 EA
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
405,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 588-184-71
Poids
500 g
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Application
  • Δ9-THC research solution as a cannabinoid standard: The (±)- Δ9-THC solution serves as a synthetic THC analytical reference in cannabinoid research, aiding in the calibration and validation of analytical techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This application is vital for ensuring accurate cannabinoid profiling in pharmaceutical and biochemical studies (Shen et al., 2021).
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3