Principaux documents
GF51717551
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, L 1 m
Synonyme(s) :
ET301075
1 EA
275,00 €
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
275,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 517-175-51
Longueur
1 m
Épaisseur
0.075 mm