Principaux documents
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
LI000260
1 EA
805,00 €
805,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
805,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141803
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
805,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 115-979-13
Résistivité
9.446 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 300 mm
Épaisseur
0.6 mm
pb
1342 °C (lit.)
Pf
180 °C (lit.)
Densité
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li]
InChI
1S/Li
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable