Principaux documents
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonyme(s) :
ET306300
1 EA
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
223,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 913-344-60
Poids
100 g
Couleur
natural
Taille nominale des granulés
2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3