Principaux documents
GF69870606
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 5 m
Synonyme(s) :
ET301200
1 EA
556,00 €
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
556,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 698-706-06
Longueur
5 m
Épaisseur
0.2 mm