Documents
GF42544694
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
AL646010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 425-446-94
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
1.4 μm (FSSR)