Documents
GF66225090
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 50 × 50 mm, condition translucent
Synonyme(s) :
AL643064
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 662-250-90
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.64 mm