593044
Aluminum nitride
nanopowder, <100 nm particle size
Synonyme(s) :
Aluminium nitride
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Niveau de qualité
Taille des particules
<100 nm
Pf
>2200 °C (lit.)
Densité
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
Clé InChI
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- This review explores the significant properties of aluminum nitride in the context of semiconductor materials, discussing its large bandgap and wide transparency range, which are advantageous for ultraviolet to mid-infrared applications (Li et al., 2021).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable