Principaux documents
GF43729803
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Synonyme(s) :
AL643064
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 437-298-03
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.64 mm