Principaux documents
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonyme(s) :
B 626300
1 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 423-792-74
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
5 mm