Principaux documents
GF10378964
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Synonyme(s) :
B 626300
1 EA
458,00 €
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 103-789-64
Poids
1000 g
Taille nominale des granulés
5 mm