Principaux documents
GF12748608
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonyme(s) :
B 626300
1 EA
311,00 €
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
311,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 127-486-08
Poids
500 g
Taille nominale des granulés
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable