Principaux documents
GF08821245
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonyme(s) :
TI546020
1 EA
546,00 €
546,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
546,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
546,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 088-212-45
Poids
100 g
Taille max. des part.
5 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1