Principaux documents
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Synonyme(s) :
SI675721
1 EA
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 407-704-35
Longueur
1 m
Diamètre
0.015 mm , filament diameter