Principaux documents
GF00537207
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
Synonyme(s) :
AL607090
1 EA
191,00 €
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
191,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 005-372-07
Longueur
250 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.75 mm