Principaux documents
GF98436561
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 45 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonyme(s) :
SI647250
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 984-365-61
Longueur
45 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
2.8 mm