Principaux documents
GF36594838
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.84
Synonyme(s) :
AL603825
1 EA
558,00 €
558,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
558,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
558,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 365-948-38
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
12.7 mm