Principaux documents
GF36288276
Alumina
Bar, 20 mm, size 736 mm, side length (of longer side) 25mm
Synonyme(s) :
AL608025
1 EA
1 540,00 €
1 540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
bars
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 362-882-76
Taille
736 mm