Principaux documents
913499
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide nanofibers
Synonyme(s) :
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
10 G
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
489,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Al2O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Niveau de qualité
Forme
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Diam. des fibres × Long.
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Superficie
40-70 m2/g
Taille des cristallites primaires
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
Conductivité
<10^-16 S/cm (Electrical )
Pf
2072 °C
Chaîne SMILES 
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma Alumina has applications in optical displays, catalyst and catalyst carrier, electrical components- electrical insulator, thermal conductor, nanocomposites, separator, separator material for batteries.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.