913758
Phen-NaDPO
Synonyme(s) :
3-[6-(diphenylphosphinyl)-2-naphthalenyl]-1,10-Phenanthroline
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de transition
Tg ~116 °C
Solubilité
soluble (Soluble in polar and weakly polar solvents such as isopropanol, toluene and xylenes)
Propriétés du semi-conducteur
(mobility=0.0001-0.001 cm2/V·s) (electron)
Chaîne SMILES
[P](=O)(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1cc2c(cc(cc2)c3cnc4c5ncccc5ccc4c3)cc1
InChI
1S/C34H23N2OP/c37-38(30-9-3-1-4-10-30,31-11-5-2-6-12-31)32-18-17-25-20-26(14-15-27(25)22-32)29-21-28-16-13-24-8-7-19-35-33(24)34(28)36-23-29/h1-23H
Clé InChI
OAOXYBSWOZWDBB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It lowers the energy loss between organic layer and the metal electrode, results in higher acheiveable efficiency for organic solar cells.[1] It is also used as cathode interfacial material for inverted Perovskite solar cells[2], and electron transport materials for Perovskite solar cells[3] and other organic electronic devices in general.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable