Principaux documents
GF09244605
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Synonyme(s) :
ES301005
1 EA
3 380,00 €
3 380,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 380,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 380,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 092-446-05
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
315 mm
Épaisseur
0.0005 mm