1546900
USP
Polyethylene terephthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(ethylene terephthalate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable