429171
Nylon 6/6
pellets
Synonyme(s) :
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Produits recommandés
Résistance à l'abrasion
4 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Forme
pellets
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Poids mol.
≥226.14
Dureté
121 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
Viscosité relative
230-280(lit.)
Pf
250-260 °C (lit.)
Solubilité
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
High impact resistant thermoplastic polyamide with no impact modifier added. High viscosity for extrusion molding.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable