Principaux documents
GF07470301
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
Synonyme(s) :
ST313200
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 074-703-01
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
2 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable