Principaux documents
182435
Supelco
Polystyrene
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Synonyme(s) :
PS
25 G
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
pellets
Poids mol.
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
Format
neat
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable