Principaux documents
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145440
1 EA
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 017-166-90
Longueur
2 m
Diamètre
0.38 mm