Documents
G2206
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.63
Numéro Beilstein :
4157370
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
Pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Glucosamine, an amino sugar, is the precursor of the hexosamine biosynthetic pathway leading to the formation of UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc), which is then used for making glycosaminoglycans, proteoglycans, and glycolipids. D-(+)-Glucosamine inhibits the coaggregation of Candida yeast species with the bacterial strain S. salivarius.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable