E4641
N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sulfate salt
suitable for photographic applications
About This Item
Produits recommandés
Adéquation
suitable for photographic applications
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)c1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C11H18N2O.H2O4S/c1-3-13(6-7-14)10-4-5-11(12)9(2)8-10;1-5(2,3)4/h4-5,8,14H,3,6-7,12H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
GVEYRUKUJCHJSR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable