M4773
Metaraminol (+)-bitartrate salt
Synonyme(s) :
(−)-m-Hydroxyphenylpropanolamine bitartrate salt
About This Item
Produits recommandés
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
Clé InChI
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Metaraminol may serve as a false sympathetic transmitter. It is a mixed α - and β-adrenergic agonist.
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges