E22201
Ethyl diazoacetate
contains ≥13 wt. % dichloromethane
Synonyme(s) :
DAAE
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
≥13 wt. % dichloromethane
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Self-react. E - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)