752150
Ethyl diazoacetate solution
15% in toluene
Synonyme(s) :
2-Diazoacetic acid ethyl ester solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
15% in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.505
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup