Documents
E21604
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclopropanecarboxylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro Beilstein :
2039752
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
Point d'ébullition
129-133 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties