Principaux documents
293881
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
97%
1 G
82,10 €
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
82,10 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC3H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(O)CC1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3(6)4(7)1-2-4/h7H,1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A technique utilizing chemical reagents for direct measurement of temperature at a local area and its engineering applications.
Saka M and Hasegawa T.
Acta Mechanica Sinica, 25(2), 149-160 (2009)