DWKWGW601PMLA
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Distilled water (in EN, FR, ES), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW601PMLA
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Distilled water (in EN, FR, ES)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW601PMLA
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages