Principaux documents
Z423122
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Isopropanol
Synonyme(s) :
lab bottles, safety bottles, wash bottle
6 EA
59,50 €
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
59,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 6 bottles
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11646-0624
Capacité
500 mL
Couleur
opaque
Description générale
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Caractéristiques et avantages
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1