Principaux documents
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Synonyme(s) :
cleabing concentrate
1 EA
87,70 €
87,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
87,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
non-ionic
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F17094-0030
Technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Description générale
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Informations légales
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
534.2 - 555.8 °F
Point d'éclair (°C)
279 - 291 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet