Principaux documents
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Synonyme(s) :
CWH002
1 EA
29,10 €
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene rod
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Application
For secure clamping of burettes
Caractéristiques et avantages
Anti slip and corrosion resistant