Principaux documents
BR10004
BRAND® burette length for burette ′Economy′
size 50 mL
Synonyme(s) :
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
2 EA
73,60 €
73,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
73,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
73,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black graduation
glass
Description
SILBERBRAND
without stopcock
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 10004
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Taille
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG