Principaux documents
Z329177
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
10 EA
75,00 €
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
75,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Fabricant/nom de marque
BRAND 137618
Longueur
51 mm
Diam. de la barre
8 mm
Diam. de l'anneau pivotant
9.5 mm
Description générale
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Autres remarques
BR137618 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG