Principaux documents
DWKBLP0125PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 125 mL
Synonyme(s) :
BLP0125PGRAD
10 EA
30,40 €
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
30,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121818
Nomenclature NACRES :
NB.43
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BLP0125PGRA
Capacité
125 mL
Application
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caractéristiques et avantages
Graduated write on panel