Principaux documents
DWK651463
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Synonyme(s) :
651463
144 EACH
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121704
Nomenclature NACRES :
NB.17
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 651463
Larg. × L
11.8 mm × 58 mm
Capacité
1.2 mL
Application
Biological Sample Preservation
Caractéristiques et avantages
  • For biological sample preservation in glass
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.