Principaux documents
DWK63DP1005
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Synonyme(s) :
63DP1005
800 EACH
169,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
800 EACH
169,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Conditionnement
pkg of 800 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 63DP1005
Longueur
5.75 in.
Description générale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences