Principaux documents
SYNF662450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F662450, glass conical flask
1 EA
25,60 €
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
glass flask
Joint
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F662450
Capacité
50 mL
Description générale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Autres remarques
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.