Principaux documents
DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
Synonyme(s) :
63A53P
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Caractéristiques
Cotton-plugged
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 63A53P
Longueur
5.75 in.
Catégories apparentées
Description générale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences