Principaux documents
DWK213635802
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 250 mm × 140 mm × 250 mm
Synonyme(s) :
213635802
1 EACH
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213635802
bottle W × L × H
250 mm × 140 mm × 250 mm
Application
storage
Caractéristiques et avantages
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences