Principaux documents
Z742475
Homogénéisateur BeadBlaster à 24 microtubes avec portoir pour 24 tubes de 2,0 ml
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonyme(s) :
bead mill, laboratory blender, laboratory homogenization, laboratory tube mill, laboratory tube mixer, tissue disruption
1 EA
9 540,00 €
9 540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
9 540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
9 540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
cycle time 1 to 90 sec. (up to 90 sec.)
Caractéristiques
program memory: up to 50
< 68 dB(A) Noise level
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D2400-E
Paramètres
(Pause between cycles: 0 to 2 min (1sec increment))
speed (4.0 to 7.0 m/s (0.05 m/s increments))
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
11 in. (28 cm) × 14.2 in. (36 cm) × 15.2 in. (38.5 cm)
Poids
55 lb (25 kg)
Capacité
24 x 2.0 ml capacity
Description générale
Le BeadBlaster 24 permet de lyser, broyer et homogénéiser complètement un large éventail d'échantillons biologiques. Même les échantillons les plus difficiles et résistants sont complètement homogénéisés, souvent en 35 secondes ou moins.
  • Pour tous types d'échantillons, des tissus mous aux os
  • Possibilité de mélanger 24 tubes simultanément
  • Tubes scellés de 2,0 ml : pas de contamination croisée
VEILLER À UTILISER DES TUBES FERMÉS PAR DES BOUCHONS DE 6 MM DE HAUT. LES TUBES À BOUCHONS DE 9 MM EXERCENT DES CONTRAINTES SUR LE PORTOIR.
Caractéristiques et avantages
  • Gamme complète de billes, en tubes préremplis et en vrac
  • Interface numérique pour le réglage et l'affichage des paramètres de fonctionnement
  • Couvercle transparent permettant de visualiser les échantillons
  • Mécanisme empêchant l'ouverture accidentelle du couvercle en cours de fonctionnement
  • Moteur sans balais, pour un fonctionnement peu bruyant et sans entretien
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Questions
  1. Does this homogenizer denature tissue proteins? For example, will homogenized tissues still be suitable for use in determining how small molecules are bound to the tissue proteins (either through a dialysis or ultracentrifugation assay)?
    1 answer
    1. This product is manufactured by Benchmark Scientific Inc. According to the supplier, proteins will generally survive the bead-beating process. It is recommended to monitor heat build-up. Start with all components cold and run the unit in short bursts with a rest between cycles. Don't overprocess the samples. If these guidelines are followed, multi-subunit enzymes can retain activity following bead beating. However, if the protein is membrane-bound, disruption may cause denaturation.
      For more information on this product, please view the manufacture website and data sheet below:
      https://www.benchmarkscientific.com/product/d2400/
      https://www.benchmarkscientific.com/wp-content/uploads/2020/10/BeadBlaster-24-jpgs-literature-rpm.pdf